Få mere at vide
3a-Hydroxy-5a-Androst-16-ene, TRC
Artikelnummer. 30011199
Skift visning
Mængde:
50 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30011199 500 mg
30007946 250 mg
30010400 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30011199 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH798290500MG
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1153-51-1
Molekylær formel C19 H30 O
Molekylvægt (g/mol) 274.441
Synonym 5α-Androst-16-en-3α-ol, 3α-Hydroxyandrost-16-ene, E 281, NSC 71076, ANDROSTENOL
IUPAC navn (3R,5S,8R,9S,10S,13R,14S)-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
SMIL C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC[C@H]4C[C@H](O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3a-Hydroxy-5a-Androst-16-ene
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C19H30O/c1-18-9-3-4-16(18)15-6-5-13-12-14(20)7-11-19(13,2)17(15)8-10-18/h3,9,13-17,20H,4-8,10-12H2,1-2H3/t13-,14+,15-,16-,17-,18-,19-/m0/s1
Formel vægt 274.23