Få mere at vide
3a,6a-Diphenyltetra-hydroimidazo[4,5-d]imidazole-2,5(1H, 3H)-dione, Mikromol™
Artikelnummer. 17971636
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
17971636 50 mg
1 options
Artikelnummer. 17971636 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0630.05
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
3a,6a-Diphenyltetra-hydroimidazo[4,5-d]imidazole-2,5(1H, 3H)-dione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3a,6a-Diphenyltetra-hydroimidazo[4,5-d]imidazole-2,5(1H, 3H)-dione
CAS 5157-15-3
Analyt- eller komponentnavne 3a,6a-Diphenyltetra-hydroimidazo[4,5-d]imidazole-2,5(1H, 3H)-dione
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C16 H14 N4 O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Phenytoin Imp. D (EP), 3a,6a-Diphenyltetrahydroimidazo[4,5-d]imidazole-2,5(1H, 3H)-dione, Tetrahydro-3a,6a-diphenyl-imidazo[4,5-d]imidazole-2,5(1H,3H)-dione, 3a,6a-Diphenyl-glycoluril, Diphenylglycoluril, NSC 144422, NSC 87602, Diphenyl­diacetylendiurein, Phenytoin Impurity D, Phenytoin Sodium Impurity D, Phenytoin Impurity D
InChI formel InChI=1S/C16H14N4O2/c21-13-17-15(11-7-3-1-4-8-11)16(19-13,20-14(22)18-15)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,(H2,17,19,21)(H2,18,20,22)
SMIL O=C1NC2(NC(=O)NC2(N1)c3ccccc3)c4ccccc4
IUPAC navn 3a,6a-diphenyl-1,3,4,6-tetrahydroimidazo[4,5-d]imidazole-2,5-dione
Molekylvægt (g/mol) 294.31
Mængde 50 mg
Formel vægt 294.1117 g/mol