Få mere at vide
3a,6,7,9a-Tetrahydro-1,3,2-dioxathiolo[4,5-c]azocine-5(4H)-carboxylic Acid Phenylmethyl Ester 2-Oxide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3a,6,7,9a-Tetrahydro-1,3,2-dioxathiolo[4,5-c]azocine-5(4H)-carboxylic Acid Phenylmethyl Ester 2-Oxide |
| CAS | 1315552-02-3 |
| Molekylær formel | C15H17NO5S |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H17NO5S/c17-15(19-11-12-6-2-1-3-7-12)16-9-5-4-8-13-14(10-16)21-22(18)20-13/h1-4,6-8,13-14H,5,9-11H2/b8-4-/t13-,14+,22?/m0/s1 |
| SMIL | [H][C@@]12[C@@](OS(O2)=O)([H])CN(C(OCC3=CC=CC=C3)=O)CC/C=C\1 |
| IUPAC navn | benzyl (3aR,9aS,Z)-3a,6,7,9a-tetrahydro-[1,3,2]dioxathiolo[4,5-c]azocine-5(4H)-carboxylate 2-oxide |
| Molekylvægt (g/mol) | 323.36 |
| Formel vægt | 323.08 |