Få mere at vide
3a,6,7,7a-Tetrahydro-5-(hydroxymethyl)-2-methyl-(3aR,5R,6S,7R,7aR)-5H-pyrano[3,2-d]thiazole-6,7-diol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3a,6,7,7a-Tetrahydro-5-(hydroxymethyl)-2-methyl-(3aR,5R,6S,7R,7aR)-5H-pyrano[3,2-d]thiazole-6,7-diol |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H13NO4S/c1-3-9-5-7(12)6(11)4(2-10)13-8(5)14-3/h4-8,10-12H,2H2,1H3/t4-,5?,6-,7-,8?/m1/s1 |
| Formel vægt | 219.0565 |
| Procent renhed | >95% |