Få mere at vide
(3a,5b,6a)-6-(Ethyl-1,1,2,2,2-d5)-3-hydroxy-7-oxocholan-24-oic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (3alpha,5beta,6alpha)-6-(Ethyl-1,1,2,2,2-d5)-3-hydroxy-7-oxocholan-24-oic Acid |
| CAS | 2025363-77-1 |
| Molekylær formel | C26H37D5O4 |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H42O4/c1-5-17-21-14-16(27)10-12-26(21,4)20-11-13-25(3)18(15(2)6-9-22(28)29)7-8-19(25)23(20)24(17)30/h15-21,23,27H,5-14H2,1-4H3,(H,28,29)/t15-,16-,17-,18-,19+,20+,21+,23+,25-,26-/m1/s1/i1D3,5D2 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])[C@@H]1[C@@H]2C[C@H](O)CC[C@]2(C)[C@H]3CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@H]4[C@@H]3C1=O)[C@H](C)CCC(=O)O |
| IUPAC navn | (4R)-4-[(3R,5S,6R,8S,9S,10S,13R,14S,17R)-3-hydroxy-10,13-dimethyl-7-oxo-6-(1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl)-1,2,3,4,5,6,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 423.64 |
| Formel vægt | 423.3397 |