missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(3a,5a,11b)-3,11,17-trihydroxy-21-[(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy]-pregnan-20-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (3alpha,5alpha,11beta)-3,11,17-trihydroxy-21-[(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy]-pregnan-20-one |
| CAS | 131061-50-2 |
| Molekylær formel | C26H42O6 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 2-((Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-1-((3R,5S,8S,10S,11S,13S,14S,17R)-3,11,17-trihydroxy-10,13-dimethylhexadecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl)ethanone |
| InChI formel | InChI=1S/C26H42O6/c1-24-10-8-17(27)13-16(24)6-7-18-19-9-11-26(30,25(19,2)14-20(28)23(18)24)21(29)15-32-22-5-3-4-12-31-22/h16-20,22-23,27-28,30H,3-15H2,1-2H3/t16-,17+,18-,19-,20-,22?,23+,24-,25-,26-/m0/s1 |
| SMIL | C[C@@]12[C@](CC[C@]2(O)C(COC3CCCCO3)=O)([H])[C@@]4([H])[C@]([C@@]5([C@@](C[C@@H](CC5)O)([H])CC4)C)([H])[C@H](C1)O |
| IUPAC navn | 2-((tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-1-((3R,5S,8S,9S,10S,11S,13S,14S,17R)-3,11,17-trihydroxy-10,13-dimethylhexadecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl)ethan-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 450.61 |
| Formel vægt | 450.3 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?