Få mere at vide
3a,4,7,7a-Tetrahydro-4,7-methanoisobenzofuran-1,3-dione, 95%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31449600
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
100 g
500 g
1 kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
31449600 10 g
31438451 500 g
31437322 100 g
31436267 1 kg
31441467 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 31449600 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD10509810g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
(Cis-endo-)
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3a,4,7,7a-Tetrahydro-4,7-methanoisobenzofuran-1,3-dione
CAS 826-62-0
Molekylær formel C9H8O3
MDL nummer MFCD00069013
Mængde 10 g
SMIL O=C1OC(C2C(C3)C=CC3C21)=O
Molekylvægt (g/mol) 164.16
Procent renhed 95%