Få mere at vide
3a,4,5,6,7,7a-Hexahydro-4,7-methano-1H-inden-5-ol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3a,4,5,6,7,7a-Hexahydro-4,7-methano-1H-inden-5-ol |
| CAS | 133-21-1 |
| Molekylær formel | C10 H14 O |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14O/c11-10-5-6-4-9(10)8-3-1-2-7(6)8/h1,3,6-11H,2,4-5H2 |
| SMIL | OC1CC2CC1C3C=CCC23 |
| IUPAC navn | tricyclo[5.2.1.02,6]dec-4-en-8-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 150.218 |
| Formel vægt | 150.104 |