missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(3a,17b)-4-Chloro-3-hydroxy-17-methyl-18-norandrosta-4,13-diene-17-methanol, TRC

Artikelnummer. 30362291
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30362291 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30362291 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC3668535MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (3alpha,17beta)-4-Chloro-3-hydroxy-17-methyl-18-norandrosta-4,13-diene-17-methanol
CAS 1372695-74-3
Molekylær formel C20H29ClO2
Mængde 5 mg
Synonym (3α,17B)-4-Chloro-3-Hydroxy-17-Methyl-18-Norandrosta-4,13-Diene-17-Methanol
InChI formel InChI=1S/C20H29ClO2/c1-19(11-22)9-7-13-12-3-4-16-18(21)17(23)8-10-20(16,2)15(12)6-5-14(13)19/h12,15,17,22-23H,3-11H2,1-2H3/t12-,15-,17+,19+,20+/m0/s1
SMIL ClC1=C(CC2)[C@@]([C@]3([H])[C@]2([H])C(CC[C@]4(C)CO)=C4CC3)(CC[C@H]1O)C
IUPAC navn (3R,8R,9S,10R,17S)-4-chloro-17-(hydroxymethyl)-10,17-dimethyl-2,3,6,7,8,9,11,12,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
Molekylvægt (g/mol) 336.9
Formel vægt 336.1856
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.