Få mere at vide
Hirschmann™ 384-brønd, ikke-behandlet, dyb-brønd - flad bund, aluminium mikroplade
Beskrivelse
- Fås med faste eller løst indsatte glasindsatser
- Meget ren
- Kemisk inert
Tekniske data
Tekniske data
| Låg | Uden låg |
| Oversigt | Alu-plade uden indsatser, høj ren |
| Array | 16 x 24 |
| Til brug med (udstyr) | Individuelle glasindsatser |
| Materiale | Aluminium |
| Antal Wells | 384 |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Overfladebehandling | Ubehandlet |
| Samlet volumen (metrisk) Well | 500μ L |
| Well Shape | Flad bund (F-brønd) |
| Vis mere |