Beskrivelse
- Fleksibel, helskørt
- Fri for DNase, DNA, RNase og endotoksiner.
- Ekstra tynde og jævne vægtykkelser giver mulighed for optimal varmeoverførsel og korte cyklustider.
- Glatte skaftoverflader minimerer enzym- og nukleinsyrebinding til overfladen, hvilket sikrer, at reaktionen kan køre fuldt ud.
- Den forstærkede topplade holder PCR-pladen flad selv under opvarmning, hvilket gør den nemmere at bruge i automatiserede systemer såsom pipetteringsrobotter.
- Brøndenes kanter er formet, så de beskytter mod krydskontaminering og giver en pålidelig tætning med tætningsfolie tilpasset pladerne.
- Pladerne kan fyldes ved hjælp af flerkanalspipetter eller robotsystemer.
- Det ultra tyndvæggede PCR-pladedesign muliggør konstant, hurtig og præcis varmeoverførsel.
- Det glatte karinteriør minimerer bindingen af enzymer og nukleinsyre til væggene.
- Brøndens hævede læber beskytter mod krydskontaminering, hvilket muliggør en pålidelig tætning med tætningsmåtten skræddersyet til pladerne.
Tekniske data
Tekniske data
| Stregkode | No Barcode |
| Bindende Ejendom | Untreated |
| Format | Standard |
| Array | 16 x 24 |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Emballage | Bagged |
| Farve | Klar |
| Engangs | Single-use |
| Produkttype | PCR 384-well plate |
| Til brug med (udstyr) | Thermal Cyclers |
| Vis mere |