missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Greiner Bio-One 384-well Polystyrene Streptavidin-coated Flat Bottom Microplate

Beskrivelse
- Manufactured under DIN ISO 9001 guidelines
- Biotin binding capacity: >1.5ng/well or >6pmol/well
- Solid bottom
- Storable at room temperature
- With lid
Tekniske data
Tekniske data
| Format | Standard |
| Array | 16 x 24 |
| Autoklaverbar | Not Autoclavable |
| Farve | Sort |
| Produkttype | Microplate |
| Materiale | Polystyrene |
| Volumen (metrisk) Nå | 138 μL |
| Antal Wells | 384 |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Overfladebehandling | Streptavidin |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?