Få mere at vide
Greiner Bio-One 384-brønds polystyren fladbundede mikroplader
Beskrivelse
- Fremstillet under DIN ISO 9001-retningslinjerne
- Ikke-pyrogen
- Antallet af brønde er firedoblet
- Afstand mellem brønd og brønd er 4,5 mm
- Kompatibel med standardudstyr og automatiserede systemer
- Rundet kvadratisk brøndprofil
Serviceplan
Nej
Tekniske data
Tekniske data
| Bindende Ejendom | Ingen binding |
| Format | Standard |
| Låg | Med låg |
| Array | 16 x 24 |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Indbindingstype | Ikke bindende |
| Farve | Klar |
| Materiale | Polystyren |
| Antal Wells | 384 |
| Volumen (metrisk) Virker | 15 til 110 μl |
| Vis mere |