Få mere at vide
Greiner Bio-One 384-brønds polystyren fladbundede mikroplader
Artikelnummer. 10729604
Skift visning
Bindende Ejendom:
Høj binding
Ingen binding
Låg:
Med låg
Med låg
Uden låg
nr. pr. pakke:
1
8
10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bindende Ejendom Låg nr. pr. pakke
10729604 Høj binding Uden låg 10
13017913 Ingen binding Med låg 1
10073301 Ingen binding Med låg 8
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10729604 Leverandør Greiner Bio-One Leverandørnr. 781061
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fri for påviselig DNase, RNase, humant DNA. Greiner Bio-One 384-brønds polystyren fladbundsmikroplader er kompatible med standardudstyr og automatiserede systemer.
  • Manufactured under DIN ISO 9001 guidelines
  • Non-Pyrogenic
  • Number of wells are quadrupled
  • Well-to-well spacing is 4.5mm
  • Compatible with standard equipment and automated systems
  • Rounded square well profile
Serviceplan
No
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Bindende Ejendom Høj binding
Format Standard
Låg Uden låg
Array 16 x 24
Autoklaverbar Not Autoclavable
Indbindingstype High Binding
Farve Clear
Materiale Polystyrene
Antal Wells 384
Volumen (metrisk) Virker 15 to 110 μL
Sterilitet Sterile
Samlet volumen (metrisk) Well 131 μL
Well Shape Rounded Square
Dnase Free Yes
Maks. RCF 4800 x g (swinging bucket rotor)
nr. pr. sag 40
nr. pr. pakke 10
RNase fri Yes
Temperaturområde (metrisk) -20°C to +60°C
Vel Farve Clear