Få mere at vide
Fisherbrand™ 384-brønds polypropylenplader
Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Neutral
Rød
Pakningsstørrelse:
Pakke med 120
Beskrivelse
- Ideel til opbevaring af forbindelser og nukleinsyrebiblioteker
- Kemikalieresistent
- Tåler temperaturer fra -80° til +80 °C (-112° til +176 °F)
- Overhold ANSI™ -standard fodaftryk til optimal brug i automatiserede håndterings- og væskedispenseringssystemer
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ANSI |
| Format | Standard |
| Array | 16 x 24 |
| Farve | Neutral |
| Produkttype | 384-brønds opbevaringsmikroplader |
| Materiale | Polypropylen |
| Antal Wells | 384 |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Til brug med (applikation) | Til opbevaring af forbindelser og nukleinsyrebiblioteker |