Få mere at vide
Fisherbrand™ 384-brønds polypropylenplader
Artikelnummer. 11967954 Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Neutral
Rød
Pakningsstørrelse:
Pakke med 120
Artikelnummer. 11967954
Har højere brønddensitet for økonomisk brug af dyre reagenser
  • Ideal for storage of compounds and nucleic acid libraries
  • Chemical-resistant
  • Withstand temperatures from -80° to +80°C (-112° to +176°F)
  • Conform to ANSI™-standard footprint for optimal use in automated handling and liquid-dispensing systems
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance ANSI
Format Standard
Array 16 x 24
Farve Rød
Materiale Polypropylene
Antal Wells 384
Sterilitet Non-sterile
Til brug med (applikation) For storage of compounds and nucleic acid libraries