Få mere at vide
Fisherbrand™ 384-brønds polypropylenplader
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11957954 Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Neutral
Rød
Pakningsstørrelse:
Pakke med 120
Artikelnummer. 11957954
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Har højere brønddensitet for økonomisk brug af dyre reagenser
  • Ideel til opbevaring af forbindelser og nukleinsyrebiblioteker
  • Kemikalieresistent
  • Tåler temperaturer fra -80° til +80 °C (-112° til +176 °F)
  • Overhold ANSI™ -standard fodaftryk til optimal brug i automatiserede håndterings- og væskedispenseringssystemer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance ANSI
Format Standard
Array 16 x 24
Farve Neutral
Produkttype 384-brønds opbevaringsmikroplader
Materiale Polypropylen
Antal Wells 384
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Til opbevaring af forbindelser og nukleinsyrebiblioteker