Få mere at vide
Applied Biosystems™ Plade Septa, 384 brønd
Artikelnummer. 15889746 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
20 hver
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde unitSize
15889746 20 hver Hver
1 options
Artikelnummer. 15889746 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4315934
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Hver pakke indeholder 20 septa, tilstrækkeligt til 7.680 prøver
Disse er septa til brug med 3730, 3730xl, 3130xl, 3130, 3100 og 3100-Avant™ instrumenter.
These are septa for use with the 3730, 3730xl, 3130xl, 3130, 3100 and 3100-Avant™ instruments.
Use with:
384-Well Plate Base and 384-Well Plate Retainer
For Research Use Only. Not for use in diagnostics procedures.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Hver pakke indeholder 20 septa, tilstrækkeligt til 7.680 prøver.
Format 384-brønds plade
Til brug med (udstyr) 3100-Avant Genetisk analysator
Produkttype Septa plade
Mængde 20 hver