Beskrivelse
Velegnet til fluorescerende og luminescerende analyser med enten top- eller bunddetektionsmikropladelæsere.
Tekniske data
Tekniske data
| Format | 96-brønds |
| Låg | Med låg |
| Kulturområde | 0,06 cm 2 |
| Array | 16 x 24 |
| Farve | Hvid, Ryd bund |
| Materiale | Polystyren |
| Volumen (metrisk) Nå | 110,5μ L |
| Antal Wells | 384 |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Overfladebehandling | Uforpligtende |
| Vis mere |