Få mere at vide
Corning™ 384-brønd, fladbundet mikroplade, ikke-bindende belagt
Shop alle Corning produkter
Farve:
Hvid, Ryd bund
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beskrivelse
Velegnet til fluorescerende og luminescerende analyser med enten top- eller bunddetektionsmikropladelæsere.
Tekniske data
Tekniske data
| Format | 96-brønds |
| Låg | Uden låg |
| Array | 16 x 24 |
| Farve | Hvid, Ryd bund |
| Materiale | Polystyren |
| Antal Wells | 384 |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Overfladebehandling | Uforpligtende |
| Well Shape | Flad bund (F-brønd) |
| nr. pr. sag | 100/Cs. |
| Vis mere |