Få mere at vide
Corning™ 384-brønd, cellekulturbehandlet, flad bund, lavflange mikroplade
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15752907 Shop alle Corning produkter
Farve:
Hvid
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 15752907
Brand: Corning™ 3765
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Farve:Hvid; Sterilitet:Steril; Låg:Med låg
  • Optisk klar, flad brøndbund tillader direkte mikroskopvisning
  • Anvendes med både top og bund læseinstrumenter
  • TCT behandlet for optimal cellevedhæftning
  • Individuelle alfanumeriske koder til brøndidentifikation
  • Uigennemsigtige vægge for at forhindre brønd til brønd krydstale
  • Lav flangebase designet til stregkodetilpasning og robothåndtering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format Standard
Låg Med låg
Array 16 x 24
Farve Hvid
Materiale Polystyren
Antal Wells 384
Sterilitet Steril
Overfladebehandling Celledyrkning
Well Shape Flad bund (F-brønd)
Dimensioner (L x B x H) 127,8 x 85,5 x 14,35 mm (5 x 3,36 x 0,56 tommer)
Dybde (metrisk) 11.6 mm
Diameter (metrisk) Brønd Top/bund: 3,63/2,82 mm