Få mere at vide
Thermo Scientific™ PCR-plade, 384-brønds, hævet skorsten
Artikelnummer. 10374273
Mængde:
100 plader
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 10374273
Brand: Thermo Scientific™ AB0937
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Udføre post-PCR sekventerings- og vasketrin i de større brønde på denne 384-brønds PCR-plade med en 40μ L brøndvolumen.
Ekstra volumen 384-brønds plade med fuld skørt tillader muliggør post-PCR anvendelser såsom enzymatiske fordøjelser og ethanoludfældning, der skal udføres i brøndene på grund af det øgede brøndvolumen.
Højdepunkter
  • Høj skorstensbrønddesign
  • Øget brøndvolumen giver plads til sekventerings- og vasketrin
  • Arbejdsbrøndvolumen: 40 μL
  • Afskåret hjørne: A24
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stregkode Ingen stregkode
Certificeringer/compliance Certificeret RNase/DNase-fri
Emballage 100 tallerken
Farve Klar
Produkttype PCR mikroplade
Til brug med (udstyr) Realtids PCR-systemer eller termiske cyklere
Nederdel stil Med krave
Materiale Polypropylen
Volumen (metrisk) Nå 40μ l
Antal Wells 384
Volumen (metrisk) Virker 25μ L
Mængde 100 plader
Reaktionshastighed Standard