Få mere at vide
Thermo Scientific™ PCR-plade, 384-brønd, standard, blå
Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
50 plader
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Beskrivelse
384-Well Full Skirted PCR-plader er tyndvæggede for effektiv varmeoverførsel og kompatible med de fleste større termiske cyklere.
Højdepunkter
- Forhøjet fælgdesign omkring hver brønd muliggør sikker forsegling og sikrer mod fordampning
- Ensartede, tynde brøndvægge leverer maksimal og ensartet varmeoverførsel for lige høj ydeevne fra hver prøve
- SBS fodspor
- 40 μL maksimal brøndvolumen, 25 μL arbejdsvolumen
- Skåret hjørne: A24
Tekniske data
Tekniske data
| Stregkode | Ingen stregkode |
| Certificeringer/compliance | Certificeret RNase/DNase-fri |
| Emballage | 50 tallerken |
| Farve | Blå |
| Produkttype | PCR mikroplade |
| Til brug med (udstyr) | Realtids PCR-systemer eller termiske cyklere |
| Nederdel stil | Med krave |
| Materiale | Polypropylen |
| Volumen (metrisk) Nå | 40μ l |
| Antal Wells | 384 |
| Vis mere |