Få mere at vide
Corning™ 384-brønd, cellekulturbehandlet, flad bund, lavflange mikroplade
Artikelnummer. 15555283 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Farve:
Sort, Ryd bund
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
15555283 Sort, Ryd bund Pakke med 100
1 options
Artikelnummer. 15555283 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 3764
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14108.88 DKK
    12670.71 DKK / Pakke med 100
    Spare 1438.17 DKK
    10% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Farve: Sort, klar bund; Sterilitet: Steril; Låg: Med låg
  • Uigennemsigtige vægge for at forhindre brønd til brønd krydstale
  • Optisk klar flad brøndbund tillader direkte mikroskopisk visning
  • Kan bruges til både top og bund læseinstrumenter
  • Flad bund med 112 μL samlet volumen
  • Anbefalet arbejdsvolumen på 20 til 80 μL
  • TC behandlet for optimal cellevedhæftning
  • Steriliseret af gammastråling og certificeret ikke-pyrogen
  • Individuelle alfanumeriske koder til brøndidentifikation
  • Bulk pakket 20 pr. pose
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stregkode No Barcode
Låg Med låg
Array 16 x 24
Farve Sort, Ryd bund
Produkttype Microplate
Materiale Polystyren
Antal Wells 384
Volumen (metrisk) Virker 20 til 80μ l
Sterilitet Steril
Overfladebehandling Celledyrkning
Well Shape Firkantet, flad bund (F-brønd)
nr. pr. pakke 20/Pk.
Mængde 100/Cs.