Få mere at vide
Corning™ 384-brønd, cellekulturbehandlet, flad bund, lav flange, stregkodet mikroplade
Artikelnummer. 15565283 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Sterilitet:
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. Sterilitet Pakningsstørrelse
15565283 Steril Pakke med 100
1 options
Artikelnummer. 15565283 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 3764BC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14903.46 DKK
    13384.90 DKK / Pakke med 100
    Spare 1518.56 DKK
    10% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Farve: Sort, klar bund; Sterilitet: Steril; Låg: Med låg
  • Uigennemsigtige vægge for at forhindre brønd til brønd krydstale
  • Optisk klar flad brøndbund tillader direkte mikroskopisk visning
  • Kan bruges til både top og bund læseinstrumenter
  • Flad bund med 112 μL samlet volumen
  • Anbefalet arbejdsvolumen på 20 til 80 μL
  • TC behandlet for optimal cellevedhæftning
  • Steriliseret af gammastråling og certificeret ikke-pyrogen
  • Individuelle alfanumeriske koder til brøndidentifikation
  • Bulk pakket 20 pr. pose
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stregkode No Barcode
Format Standard
Låg Med låg
Array 16 x 24
Farve Sort, Ryd bund
Produkttype Microplate
Materiale Polystyren
Antal Wells 384
Volumen (metrisk) Virker 20 til 80μ l
Sterilitet Steril
Overfladebehandling Celledyrkning
Well Shape Firkantet, flad bund (F-brønd)
nr. pr. pakke 20/Pk.