Få mere at vide
Corning™ 384 Well Flad Klarbund Polystyren NBS™ Mikroplader, lav flange, uden låg, usteril
Artikelnummer. 15575283 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Farve:
Sort
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
15575283 Sort Pakke med 100
1 options
Artikelnummer. 15575283 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 3766
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12875.00 DKK
    12032.27 DKK / Pakke med 100
    Spare 842.73 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Læg i indkøbskurv
Ideel til at reducere protein- og nukleinsyrebinding ved lave koncentrationer og øge analysesignalet til støj. Corning™ 384 Well Flad Klarbund Polystyren NBS™ Mikroplader har sorte vægplader, der har lav baggrundsfluorescens, minimal lysspredning og reduceret krydstale.
  • Sorte vægplader har lav baggrundsfluorescens, minimal lysspredning og reduceret krydstale
  • uforpligtende (NBS™ ) overflade er en Corning proprietær behandlingsteknologi brugt på polystyrenmikroplader til at skabe en ikke-ionisk hydrofil overflade (polyethylenoxid-lignende), der minimerer molekylære interaktioner
  • Ideel til at reducere protein- og nukleinsyrebinding ved lave koncentrationer og øge analysesignalet til støj
  • Velegnet til fluorescerende analyser med enten top- eller bunddetektionspladelæsere
  • Anbefalet arbejdsvolumen på op til 20 til 80 μL
  • Overholder standard mikropladefodaftryk og dimensioner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Array 16 x 24
Farve Sort
Materiale Polystyren
Antal Wells 384
Volumen (metrisk) Virker 20 til 80μ l
Sterilitet Ikke steril
Overfladebehandling Uforpligtende
Well Shape Firkantet, flad bund (F-brønd)
nr. pr. pakke 25