Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ 384-brønds polypropylen prøvebehandling& Opbevaring mikroplader
Beskrivelse
Minimer omkostningerne ved opbevaring af forbindelser til små volumen applikationer. Thermo Scientific™ 384-brønds koniske bund polypropylenplader har en lavere bindingskapacitet, så proteiner eller DNA vil ikke binde, hvilket muliggør fuldstændig prøvegenvinding. Tåler temperaturer fra -80° til +121 °C. Tilbydes i en række forskellige farver til hurtig identifikation af dine opbevaringsplader.
- Koniske brønde er til optimal prøvegenvinding
- Firkantede afrundede brønde minimerer vægen (kapillærvirkning)
- De mange forskellige farver er til hurtig identifikation af opbevaringsplader
- Kemisk resistent over for DMSO
Tekniske data
Tekniske data
| Stregkode | Ingen stregkode |
| Certificeringer/compliance | Certificeret RNase og DNase-fri. ANSI-kompatibel. |
| Format | Standard |
| Oversigt | 384-brønds polypropylen prøvebehandlings- og opbevaringsplader |
| Array | 16 x 24 |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Emballage | 10 pk., 80 cs. |
| Indbindingstype | PP med lav binding |
| Produktlinje | Nunc |
| Farve | Neutral |
| Vis mere |