Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ 384-brønds polypropylen prøvebehandling& Opbevaring mikroplader
Farve:
Blå
Black
Hvid
Neutral
Sort
White
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Sterile
Well Shape:
Firkantet afrundet
Firkantet, konisk bund (V-brønd)
Firkantet, rund bund (U-brønd)
Square, Conical Bottom (V-well)
Egnet til formålet:
Certificeret kvalitet
Certified Quality
Pakningsstørrelse:
Pakke med 120
Pakke med 80
Beskrivelse
Minimer omkostningerne ved opbevaring af forbindelser til små volumen applikationer. Thermo Scientific™ 384-brønds koniske bund polypropylenplader har en lavere bindingskapacitet, så proteiner eller DNA vil ikke binde, hvilket muliggør fuldstændig prøvegenvinding. Tåler temperaturer fra -80° til +121 °C. Tilbydes i en række forskellige farver til hurtig identifikation af dine opbevaringsplader.
- Conical Wells are for optimal sample recovery
- Square rounded wells minimize wicking (capillary action)
- The variety of colors is for quick identification of storage plates
- Chemical resistant to DMSO
Tekniske data
Tekniske data
| Stregkode | No Barcode |
| Certificeringer/compliance | Certified RNase and DNase Free. ANSI Compliant. |
| Format | Standard |
| Oversigt | 384-well Polypropylene Sample Processing & Storage Plates |
| Array | 16 x 24 |
| Autoklaverbar | Autoclavable |
| Emballage | 10 pk., 80 cs. |
| Indbindingstype | Low binding PP |
| Produktlinje | Nunc |
| Farve | White |
| Vis mere |