Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ 384-brønds polypropylen prøvebehandling& Opbevaring mikroplader
Artikelnummer. 10427181
Farve:
Blå
Hvid
Neutral
Sort
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Well Shape:
Firkantet afrundet
Firkantet, konisk bund (V-brønd)
Firkantet, konisk bund (V-brønd)
Firkantet, rund bund (U-brønd)
Egnet til formålet:
Certificeret kvalitet
Pakningsstørrelse:
Pakke med 120
Pakke med 80
Artikelnummer. 10427181
Brand: Thermo Scientific™ 264575
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Spar på omkostningerne ved opbevaring af forbindelser til små mængder applikationer. Plader har lavere bindingskapacitet, så proteiner eller DNA vil ikke binde, hvilket giver mulighed for fuldstændig prøvegenvinding.
Minimer omkostningerne ved opbevaring af forbindelser til små volumen applikationer. Thermo Scientific™ 384-brønds koniske bund polypropylenplader har en lavere bindingskapacitet, så proteiner eller DNA vil ikke binde, hvilket muliggør fuldstændig prøvegenvinding. Tåler temperaturer fra -80° til +121 °C. Tilbydes i en række forskellige farver til hurtig identifikation af dine opbevaringsplader.
  • Koniske brønde er til optimal prøvegenvinding
  • Firkantede afrundede brønde minimerer vægen (kapillærvirkning)
  • De mange forskellige farver er til hurtig identifikation af opbevaringsplader
  • Kemisk resistent over for DMSO
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stregkode Ingen stregkode
Certificeringer/compliance Certificeret RNase og DNase-fri. ANSI-kompatibel.
Format 96-brønds
Låg Uden låg
Oversigt 384-brønds polypropylen prøvebehandlings- og opbevaringsplader
Array 16 x 24
Autoklaverbar Autoklaverbar
Emballage 120 sager
Indbindingstype PP med lav binding
Produktlinje Nunc
Farve Hvid
Produkttype 384-brønds plade
Til brug med (udstyr) ALPS5000, ALPS3000 og ALPS50V varmeforseglere, automatiserede væskehåndteringsmaskiner, Multidrop Combi, centrifuger, ultralave frysere, væskehåndteringsmaskiner
Materiale Polypropylen
Volumen (metrisk) Nå 120μ L
Antal Wells 384
Volumen (metrisk) Virker 100μ L
Sterilitet Ikke steril
Overfladebehandling Ubehandlet
Samlet volumen (metrisk) Well 120μ L
Well Shape Firkantet, konisk bund (V-brønd)
Dnase Free Ja
Til brug med (applikation) Automatiserede væskehåndteringsmaskiner, biobanker, genomik, prøveforberedelse, NGS, sekventering, lang- og korttidsopbevaring, lægemiddelforskning, vaccineforskning, PCR- og qPCR-prøveforberedelse
nr. pr. sag 120
nr. pr. pakke 20
Mængde 120/Cs.
Regulatorisk status Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
RNase fri Ja
Egnet til formålet Certificeret kvalitet
Pladestørrelse ANSI/ SLAS-standard