Få mere at vide
Eppendorf™ Tubes™ 3810X
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-8000626 Shop alle Eppendorf produkter
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Klar
Rød
Renhed eller kvalitetsklasse:
Eppendorf Kvalitet
PCR Rens
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. 10154671
Brand: Eppendorf™ 0030125215
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Den er let at åbne og lukker sikkert, Eppendorf Tubes™ 3810X tilbyder komfort og pålidelighed til prøveforberedelse, centrifugering og opbevaring. Ét kar til alle anvendelser inden for molekylærbiologi, kemi og biokemi. Sikrere end nogensinde: designet til centrifugering op til 30.000 x g.
Brug disse rør til alle anvendelser inden for molekylærbiologi, klinisk kemi og biokemi. Eppendorf™ 3810X polypropylen mikrocentrifugerør tilbyder komfort og pålidelighed til prøveforberedelse, centrifugering og opbevaring.
  • Rørlåget er nemt at åbne og lukke for ergonomisk betjening.
  • Polypropylen giver høj modstandsdygtighed over for kemikalier, mekanisk belastning og ekstreme temperaturer.
  • g-Safe™ : Enestående centrifugeringsstabilitet op til 30.000 x g forhindrer prøvetab på grund af rørbrud og giver ekstra sikkerhed ved arbejde med farlige prøver.
  • Fremstillet uden brug af slipmidler, blødgøringsmidler og biocider - stoffer, der har vist sig at udvaskes fra plastikforbrugsvarer ind i prøven og negativt påvirker bioassayresultater.
  • Graduering til visuel kontrol af det pipetterede volumen.
  • Frostet låg og overflade på siden for nem mærkning.
  • Sikret funktionalitet fra -86 °C til 100 °C.
  • Autoklaverbar i åben tilstand (°121 C, 20 min).
  • Tilgængelig i Eppendorf Kvalitet og lot-certificeret PCR ren renhedsgrad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (metrisk) 1.5 mL
Farve Klar
Materiale Polypropylen
nr. pr. pakke 1000 Pk.
Temperaturområde (engelsk) -122,8 °F til +212 °F
Temperaturområde (metrisk) -86 °C til +100 °C
Sterilitet Ikke steril
Renhed eller kvalitetsklasse PCR Rens
Uddannet Ja
Kapacitet (engelsk) 0,05 oz.
Lukketype Fladt frostlåg
Egnet til formålet PCR-klar
Bund form Konisk
Maks. RCF 30,000 x g
Form Cylindrisk
Produkttype Mikrocentrifugerør