Få mere at vide
Eppendorf™ Tubes™ 3810X
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10758052 Shop alle Eppendorf produkter
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Klar
Rød
Renhed eller kvalitetsklasse:
Eppendorf Kvalitet
PCR Rens
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. 10758052
Brand: Eppendorf™ 0030125185
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Den er let at åbne og lukker sikkert, Eppendorf Tubes™ 3810X tilbyder komfort og pålidelighed til prøveforberedelse, centrifugering og opbevaring. Ét kar til alle anvendelser inden for molekylærbiologi, kemi og biokemi. Sikrere end nogensinde: designet til centrifugering op til 30.000 x g.
Brug disse rør til alle anvendelser inden for molekylærbiologi, klinisk kemi og biokemi. Eppendorf™ 3810X polypropylen mikrocentrifugerør tilbyder komfort og pålidelighed til prøveforberedelse, centrifugering og opbevaring.
  • Rørlåget er nemt at åbne og lukke for ergonomisk betjening.
  • Polypropylen giver høj modstandsdygtighed over for kemikalier, mekanisk belastning og ekstreme temperaturer.
  • g-Safe™ : Enestående centrifugeringsstabilitet op til 30.000 x g forhindrer prøvetab på grund af rørbrud og giver ekstra sikkerhed ved arbejde med farlige prøver.
  • Fremstillet uden brug af slipmidler, blødgøringsmidler og biocider - stoffer, der har vist sig at udvaskes fra plastikforbrugsvarer ind i prøven og negativt påvirker bioassayresultater.
  • Graduering til visuel kontrol af det pipetterede volumen.
  • Frostet låg og overflade på siden for nem mærkning.
  • Sikret funktionalitet fra -86 °C til 100 °C.
  • Autoklaverbar i åben tilstand (°121 C, 20 min).
  • Tilgængelig i Eppendorf Kvalitet og lot-certificeret PCR ren renhedsgrad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsmateriale Polypropylen
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (metrisk) 1.5 mL
Farve Grøn
Materiale Polypropylen
Til brug med (applikation) Let at åbne, sikkert lukke, Eppendorf Tubes 3810X tilbyder komfort og pålidelighed til prøveforberedelse, centrifugering og opbevaring
nr. pr. pakke 1000 Pk.
Temperaturområde (engelsk) -122,8 °F til +212 °F
Temperaturområde (metrisk) -86 °C til +100 °C
Sterilitet Ikke steril
Renhed eller kvalitetsklasse Eppendorf Kvalitet
Uddannet Ja
Kapacitet (engelsk) 0,05 oz.
Lukketype Fladt frostlåg
Egnet til formålet Certificeret kvalitet
Bund form Konisk
Maks. RCF 30,000 x g
Form Cylindrisk
Produkttype Mikrocentrifugerør