Få mere at vide
Eppendorf™ Tubes™ 3810X
Den er let at åbne og lukker sikkert, Eppendorf Tubes™ 3810X tilbyder komfort og pålidelighed til prøveforberedelse, centrifugering og opbevaring. Ét kar til alle anvendelser inden for molekylærbiologi, kemi og biokemi. Sikrere end nogensinde: designet til centrifugering op til 30.000 x g.
Brand: Eppendorf™ 0030125193
549.99 DKK valid until 2025-09-30
Use promo code "24328" to get your promotional price.
Beskrivelse
Brug disse rør til alle anvendelser inden for molekylærbiologi, klinisk kemi og biokemi. Eppendorf™ 3810X polypropylen mikrocentrifugerør tilbyder komfort og pålidelighed til prøveforberedelse, centrifugering og opbevaring.
- Rørlåget er nemt at åbne og lukke for ergonomisk betjening.
- Polypropylen giver høj modstandsdygtighed over for kemikalier, mekanisk belastning og ekstreme temperaturer.
- g-Safe™ : Enestående centrifugeringsstabilitet op til 30.000 x g forhindrer prøvetab på grund af rørbrud og giver ekstra sikkerhed ved arbejde med farlige prøver.
- Fremstillet uden brug af slipmidler, blødgøringsmidler og biocider - stoffer, der har vist sig at udvaskes fra plastikforbrugsvarer ind i prøven og negativt påvirker bioassayresultater.
- Graduering til visuel kontrol af det pipetterede volumen.
- Frostet låg og overflade på siden for nem mærkning.
- Sikret funktionalitet fra -86 °C til 100 °C.
- Autoklaverbar i åben tilstand (°121 C, 20 min).
- Tilgængelig i Eppendorf Kvalitet og lot-certificeret PCR ren renhedsgrad.
Tekniske data
Autoklaverbar | |
Rød | |
I molekylærbiologi, klinisk kemi og biokemi | |
1000 Pk. | |
-86 °C til +100 °C | |
Eppendorf Kvalitet | |
0,05 oz. | |
Cylindrisk | |
Konisk | |
Mikrocentrifugerør |
1.5 mL | |
Polypropylen | |
Frosted låg | |
-122,8 °F til +212 °F | |
Ikke steril | |
Ja | |
Fladt frostlåg | |
Certificeret kvalitet | |
30,000 x g |