Få mere at vide
Eppendorf™ Tubes™ 3810X
Artikelnummer. 10154671
Skift visning
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Klar
Rød
Renhed eller kvalitetsklasse:
Eppendorf Kvalitet
PCR Rens
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Renhed eller kvalitetsklasse Pakningsstørrelse
10154671 Klar PCR Rens Pakke med 1000
10451043 Klar Eppendorf Kvalitet Pakke med 1000
10758052 Grøn Eppendorf Kvalitet Pakke med 1000
10277391 Blå Eppendorf Kvalitet Pakke med 1000
10596901 Gul Eppendorf Kvalitet Pakke med 1000
10649781 Rød Eppendorf Kvalitet Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10154671 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 0030125215
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    409.00 DKK
    393.69 DKK / Pakke med 1000
    Spare 15.31 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Den er let at åbne og lukker sikkert, Eppendorf Tubes™ 3810X tilbyder komfort og pålidelighed til prøveforberedelse, centrifugering og opbevaring. Ét kar til alle anvendelser inden for molekylærbiologi, kemi og biokemi. Sikrere end nogensinde: designet til centrifugering op til 30.000 x g.
Brug disse rør til alle anvendelser inden for molekylærbiologi, klinisk kemi og biokemi. Eppendorf™ 3810X polypropylen mikrocentrifugerør tilbyder komfort og pålidelighed til prøveforberedelse, centrifugering og opbevaring.
  • Rørlåget er nemt at åbne og lukke for ergonomisk betjening.
  • Polypropylen giver høj modstandsdygtighed over for kemikalier, mekanisk belastning og ekstreme temperaturer.
  • g-Safe™ : Enestående centrifugeringsstabilitet op til 30.000 x g forhindrer prøvetab på grund af rørbrud og giver ekstra sikkerhed ved arbejde med farlige prøver.
  • Fremstillet uden brug af slipmidler, blødgøringsmidler og biocider - stoffer, der har vist sig at udvaskes fra plastikforbrugsvarer ind i prøven og negativt påvirker bioassayresultater.
  • Graduering til visuel kontrol af det pipetterede volumen.
  • Frostet låg og overflade på siden for nem mærkning.
  • Sikret funktionalitet fra -86 °C til 100 °C.
  • Autoklaverbar i åben tilstand (°121 C, 20 min).
  • Tilgængelig i Eppendorf Kvalitet og lot-certificeret PCR ren renhedsgrad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (metrisk) 1.5 mL
Farve Klar
Materiale Polypropylen
nr. pr. pakke 1000 Pk.
Temperaturområde (engelsk) -122,8 °F til +212 °F
Temperaturområde (metrisk) -86 °C til +100 °C
Sterilitet Ikke steril
Renhed eller kvalitetsklasse PCR Rens
Uddannet Ja
Kapacitet (engelsk) 0,05 oz.
Lukketype Fladt frostlåg
Egnet til formålet PCR-klar
Bund form Konisk
Maks. RCF 30,000 x g
Form Cylindrisk
Produkttype Mikrocentrifugerør