Få mere at vide
Grant Instruments™ 360° Lodret mini rotator
Artikelnummer. 15221176
Skift visning
Spænding:
120/230 V
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Spænding Pakningsstørrelse
15221176 120/230 V Hver
1 options
Artikelnummer. 15221176 Leverandør Grant Instruments™ Leverandørnr. PTR25
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3865.00 DKK
    3600.33 DKK / Pakke med 1
    Spare 264.67 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 16-12-2026
PTR-25 Giver grundig blanding af prøver i rør op til 50 ml. Grant Bio™ 360° Vertical Mini Rotator er velegnet til brug i kølerum og inkubatorer, der arbejder ved omgivelsestemperaturområdet +4 C °til 40 °C.
  • 360° lodret rotation
  • Lodret rotationshastighedsområde: 5 til 30 rpm
  • Timer med hørbar alarm og automatisk slukning
  • Let at bruge kontroller
  • Kompakt med lav profil og lille fodaftryk
  • Platform med plads til 22 rør (op til 15 mm diameter) er inkluderet som standard
  • Pålidelig og ekstremt støjsvag motor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Bæreevne (metrisk) 0.5 kg
Hastighedsområde 5 til 30 rpm
Spænding 120/230 V
Temperaturområde (metrisk) 4 °C til 40 °C
Holder Rør
Rørstørrelse 15 mm dia.
Dybde (metrisk) 190 mm
Højde (metrisk) 155 mm
Længde (metrisk) 190 mm
Bredde (metrisk) 325 mm
Antal stillinger 22