Få mere at vide
Grant Instruments™ 360° Lodret multifunktions rotator
Artikelnummer. p-8014601
Antal stillinger:
26
48
Bæreevne (metrisk):
0.5 kg
0.8 kg
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11481068
Brand: Grant Instruments™ PTR35
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver al funktionalitet– lodret rotation, frem- og tilbagegående bevægelse og vibration til grundig blanding af mikrorør og reproducerbar prøveforberedelse. Grant Bio™ 360° Lodret multifunktionsrotator inkluderer en lavspændingsledning, der let passer gennem dørpakninger, hvilket tillader brug i inkubatorer, køleskabe og arbejdsstationer.
  • 360° lodret rotation, frem- og tilbagegående og vibrationsfunktioner alt sammen i ét kompakt produkt
  • Lodret rotationshastighed: 1 til 100 rpm
  • Gensidig rotation: 1 til 90° drejevinkel
  • Vibration: programmerbar i en burst på 1 til 5 sekunder
  • Fuldt programmerbar rækkefølge af funktioner, inklusive pause
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Bæreevne (metrisk) 0.5 kg
Hastighedsområde 1 til 100 rpm
Elektriske krav 120/230 V, 50/60 Hz
Spænding 120/230 V
Temperaturområde (metrisk) 4 °C til 40 °C
Watt 8 W
Strømstyrke 0,66 A
Rotation 360° , Lodret
Produkttype Roterende mixer
Frekvens 50/60 Hz
Højde (metrisk) 155 mm
Længde (metrisk) 195 mm
Bredde (metrisk) 365 mm
Vægt (metrisk) 1.8 kg
Antal stillinger 26
Timer rækkevidde 1 min. til 24 timer.