Få mere at vide
Grant Instruments™ 360° Lodret multifunktions rotator
Artikelnummer. 11481068
Skift visning
Antal stillinger:
26
48
Bæreevne (metrisk):
0,5 kg
0,8 kg
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal stillinger Bæreevne (metrisk) Pakningsstørrelse
11481068 26 0,5 kg Hver
11481018 48 0,8 kg Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11481068 Leverandør Grant Instruments™ Leverandørnr. PTR35
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8040.00 DKK
    5276.91 DKK / Pakke med 1
    Spare 2763.09 DKK
    34% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Giver al funktionalitet– lodret rotation, frem- og tilbagegående bevægelse og vibration til grundig blanding af mikrorør og reproducerbar prøveforberedelse. Grant Bio™ 360° Lodret multifunktionsrotator inkluderer en lavspændingsledning, der let passer gennem dørpakninger, hvilket tillader brug i inkubatorer, køleskabe og arbejdsstationer.
  • 360° lodret rotation, frem- og tilbagegående og vibrationsfunktioner alt sammen i ét kompakt produkt
  • Lodret rotationshastighed: 1 til 100 rpm
  • Gensidig rotation: 1 til 90° drejevinkel
  • Vibration: programmerbar i en burst på 1 til 5 sekunder
  • Fuldt programmerbar rækkefølge af funktioner, inklusive pause
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Bæreevne (metrisk) 0,5 kg
Hastighedsområde 1 til 100 rpm
Elektriske krav 120/230 V, 50/60 Hz
Spænding 120/230 V
Temperaturområde (metrisk) 4 °C til 40 °C
Watt 8 W
Strømstyrke 0,66 A
Rotation 360° , Lodret
Produkttype Roterende mixer
Frekvens 50/60 Hz
Højde (metrisk) 155 mm
Længde (metrisk) 195 mm
Bredde (metrisk) 365 mm
Vægt (metrisk) 1.8 kg
Antal stillinger 26
Timer rækkevidde 1 min. til 24 timer.