Få mere at vide
Grant Instruments™ 360° Lodret multifunktions rotator
Artikelnummer. 11481018
Skift visning
Antal stillinger:
26
48
Bæreevne (metrisk):
0,5 kg
0,8 kg
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal stillinger Bæreevne (metrisk) Pakningsstørrelse
11481018 48 0,8 kg Hver
11481068 26 0,5 kg Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11481018 Leverandør Grant Instruments™ Leverandørnr. PTR60
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9360.00 DKK
    8440.42 DKK / Pakke med 1
    Spare 919.58 DKK
    9% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Giver al funktionalitet– lodret rotation, frem- og tilbagegående bevægelse og vibration til grundig blanding af mikrorør og reproducerbar prøveforberedelse. Grant Bio™ 360° Lodret multifunktionsrotator inkluderer en lavspændingsledning, der let passer gennem dørpakninger, hvilket tillader brug i inkubatorer, køleskabe og arbejdsstationer.
  • 360° lodret rotation, frem- og tilbagegående og vibrationsfunktioner alt sammen i ét kompakt produkt
  • Lodret rotationshastighed: 1 til 100 rpm
  • Gensidig rotation: 1 til 90° drejevinkel
  • Vibration: programmerbar i en burst på 1 til 5 sekunder
  • Fuldt programmerbar rækkefølge af funktioner, inklusive pause
  • Pålidelig og ekstremt støjsvag motor
  • Kompakt med lav profil og lille fodaftryk
  • Leveres med platform med plads til op til 48 mikrorør
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Vippevinkel 1 til 90° (gensidigt) 1 til 5° (vibrerende)
Bæreevne (metrisk) 0,8 kg
Hastighedsområde 1 til 100 rpm
Elektriske krav 120/230 V, 50/60 Hz
Spænding 120/230 V
Temperaturområde (metrisk) 4 °C til 40 °C
Watt 18 W
Strømstyrke 0,75 A
Rotation 360° , Lodret
Produkttype Roterende mixer
Frekvens 50/60 Hz
Dybde (metrisk) 230 mm
Højde (metrisk) 230 mm
Bredde (metrisk) 430 mm
Vægt (metrisk) 3.8 kg
Antal stillinger 48
Timer rækkevidde 1 min. til 24 timer.