Få mere at vide
RETSCH 360° Ringsigte i rustfrit stål til SR200/SR300 rotorpiskemøller
Shop alle Retsch produkter
Porestørrelse:
80μ m
1 mm
120μ m
1,25 mm
1,5 mm
2 mm
200μ m
250μ m
3 mm
4 mm
5 mm
500μ m
6 mm
750μ m
8 mm
10 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 Hver |
| Porestørrelse | 4 mm |
| Type | Ringsigte |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Til brug med (udstyr) | SR200/SR300 Rotorpiskefræser |