Få mere at vide
RETSCH 360° Ringsigte i rustfrit stål til SR200/SR300 rotorpiskemøller
Artikelnummer. 10161261 Shop alle Retsch produkter
Porestørrelse:
80μ m
1 mm
120μ m
1,25 mm
1,5 mm
2 mm
200μ m
250μ m
3 mm
4 mm
5 mm
500μ m
6 mm
750μ m
8 mm
10 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10161261
Brand: RETSCH 02.407.0034
Kun null tilbage
Tekniske data
Mængde 1 Hver
Porestørrelse 2 mm
Type Ringsigte
Materiale Rustfrit stål
Til brug med (udstyr) SR200/SR300 Rotorpiskefræser