Få mere at vide
Thermo Scientific™ 36 x 0,5 mL Rotor med påskruningslåg til Sorvall Legend Micro, MicroCL, Pico og Fresco Centrifuges
Artikelnummer. 10330293 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Volumen:
36 x 0,5 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Volumen Pakningsstørrelse
10330293 36 x 0,5 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 10330293 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 75003436
 Begrænset vare
På lager
Maksimer behandlingsgennemstrømningen og eliminer ventetid med Thermo Scientific™ 36 x 0,5 ml rotor.
Maksimer behandlingsgennemstrømningen og eliminer ventetid. De Thermo Scientific™ 36 x 0,5 mL Rotor inkluderer et skruelåg og rummer 0,5 mL mikrorør eller PCR-rør.
Specifikationer:
  • Kapacitet: 36x 0,5 ml
  • Maks. hastighed/RCF: 14.800 rpm/19.300 xg
Bestillingsoplysninger:
Udskiftningslåg sælges separat; bestil rotorhus (75003436) og komponenter for at fuldføre monteringen. For udskiftning af låg bestilles 75003406. Kontakt din salgsrepræsentant for yderligere oplysninger.
Kompatibel med:
Thermo Scientific IEC MicroCL 21/21R Microcentrifuge Series.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 36 x 0,5 ml rotor med påskruningslåg
Materiale Konstrueret polymer
Type Rotor
Volumen 36 x 0,5 ml
Maks. RCF 19,300 x g
Maks. Hastighed 14,800 rpm
Radius (metrisk) 7.9 cm
Radius (metrisk) Min. 5.0 cm
Maks. Rør diameter 7 mm
Til brug med (udstyr) Sorvall Legend Micro 17/17R/21/21R, Pico og Fresco 17/21, MicroCL 17/17R/21/21R centrifuger
Vinkel 45°
Bioindeslutning Nej
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.