Få mere at vide
Skytec™ 3530V - P3-ventileret engangsmaske i form af kopform
Artikelnummer. 30242967 Shop alle Skytec produkter
Skift visning
Mængde:
5/Pk.
Artikelnummer. Mængde
30242967 5/Pk.
1 options
Artikelnummer. 30242967 Leverandør Skytec™ Leverandørnr. ASR35301AZ
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    386.93 DKK
    238.60 DKK / Pakke med 5
    Spare 148.33 DKK
    38% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 22-12-2026
3500-SERIEN engangsåndedrætsværn tilbyder et enestående beskyttelsesniveau, som demonstreres, når der udføres Face Fit-test. At have elektrostatiske filtermedier giver lav åndedrætsmodstand, og en let ydre skal opretholder fremragende form.
  • Letvægts, kopformet åndedrætsværn
  • 4-punkts hovedremsjustering
  • Præformet næsebro fjerner behovet for regelmæssig justering
  • Elektrostatisk filtermedie
  • Blød elastik
  • PVC-skum indvendig ansigtsforsegling
  • Overholder EN 149:2001+A1:2009 FFP3 NR
  • Lavprofil udåndingsventil hjælper med at reducere varme- og fugtopbygning
Tekniske data
Tildelt beskyttelsesfaktor (APF) 20
Certificeringer/compliance CE III , UKCA , EN 149:2000 + A1:2009 FFP3 NR
Farve Hvid
Design Type Kop/støbt
Engangs Engangsbrug
Filtertype FFP3
Materiale Polypropylen
Produkttype Fladt foldet partikelrespirator
Størrelse One Size
Med udåndingsventil Ja
Materiale til filtreringslag Ikke-vævet tekstil
Materiale hovedstrop Latexfri Elastan, Polyester, Tekstil Elastik
Næsestykke materiale Polyethylenskum
Mængde 5/Pk.