Få mere at vide
Skytec™ 3530 - P3 Pre-formed, kopformet åndedrætsværn til engangsbrug
Artikelnummer. 30242992 Shop alle Skytec produkter
Skift visning
Mængde:
5/Pk.
Artikelnummer. Mængde
30242992 5/Pk.
1 options
Artikelnummer. 30242992 Leverandør Skytec™ Leverandørnr. ASR35300AZ
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    346.90 DKK
    213.92 DKK / Pakke med 5
    Spare 132.98 DKK
    38% Slukket
Forventet forsendelse: 09-12-2026
3500-SERIEN engangsåndedrætsværn tilbyder et enestående beskyttelsesniveau, som demonstreres, når der udføres Face Fit-test. At have elektrostatiske filtermedier giver lav åndedrætsmodstand, og en let ydre skal opretholder fremragende form.
  • Letvægts, kopformet åndedrætsværn
  • 4-punkts hovedremsjustering
  • Præformet næsebro fjerner behovet for regelmæssig justering
  • Elektrostatisk filtermedie
  • Blød elastik
  • PVC-skum indvendig ansigtsforsegling
  • Overholder EN 149:2001+A1:2009 FFP3 NR
  • Lavprofil udåndingsventil hjælper med at reducere varme- og fugtopbygning
Tekniske data
Aerosol type R - Noget modstandsdygtig over for olie
Tildelt beskyttelsesfaktor (APF) 20
Certificeringer/compliance CE III , UKCA , UK Medical Device Directive: 93/42/EEC og 2007/47/EC , EU-forordning om medicinsk udstyr: 2017/745 , EN 149:2000 + A1:2009 FFP3 NR
Farve Hvid
Design Type Kop/støbt
Engangs Engangsbrug
Filtertype FFP3
Materiale Polypropylen
Produkttype Fladt foldet partikelrespirator
Størrelse One Size
Med udåndingsventil Nej
Materiale til filtreringslag Smelteblæst polypropylen, polyethylen
Materiale hovedstrop Latexfri syntetisk gummi
Næsestykke materiale PVC
Mængde 5/Pk.