Få mere at vide
Applied Biosystems™ 3500xL Dx genetisk analysator 24-kapillær array, 50 cm
Artikelnummer. 15958826
Skift visning
Mængde:
1 Array
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15958826 1 Array Hver
1 options
Artikelnummer. 15958826 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4404688
 Begrænset vare
På lager
Indeholder
Ambient, 1 array med 24 kapillærer
Et radiofrekvensidentifikationsmærke er indbygget i rammen til sporing af kritisk kørselsinformation, som derefter rapporteres på softwarens dashboard.
Disse indvendigt ubelagte 50 cm kapillærer leveres i samlinger af 24 kapillærer pr. array med en indbygget ramme for nem installation. Radio frequency identification (RFID) tag er indbygget i rammen til sporing af kritisk kørselsinformation, som derefter rapporteres på softwarens dashboard. Arrayet kan bruges til 160 injektioner i Dx-tilstand.
Dette produkt er beregnet til in vitro diagnostisk brug på 3500xL Dx Genetic Analyzer og er ikke valideret til brug med andre systemer eller applikationer. Se brugervejledningen til 3500 Dx Genetic Analyzer for yderligere detaljer.
Disse indvendigt ubelagte 50 cm kapillærer leveres i formonterede sæt samlinger af 24 kapillærer pr. array, med en indbygget ramme for nem installation.
Ordreinfo
Hver
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapillær længde 50 cm
Indhold og opbevaring Ambient, 1 array med 24 kapillærer
Til brug med (udstyr) 3500xL Dx Genetisk Analyzer, 3500 Genetisk Analyzer
Til brug med (applikation) Sequencing
Produkttype 3500xL Dx genetisk analysator
Mængde 1 Array
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Kun til in vitro diagnostisk brug