Få mere at vide
Applied Biosystems™ 3500xL Dx Kapillærarray, 36 cm
Artikelnummer. 15948826 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
1 Array
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15948826 1 Array Hver
1 options
Artikelnummer. 15948826 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4404686
 Begrænset vare
På lager
Disse indvendigt ubelagte 36 cm kapillærer leveres i samlinger af 24 kapillærer pr. array med en indbygget ramme for nem installation.
Disse indvendigt ubelagte 36 cm kapillærer leveres i samlinger af 24 kapillærer pr. array med en indbygget ramme for nem installation. Et RFID-mærke (radio-frequency identification) er indbygget i rammen til sporing af kritisk kørselsinformation, som derefter rapporteres på software-dashboardet. Arrayet kan bruges til 160 injektioner.
Dette produkt er beregnet til in vitro diagnostisk brug og er designet til brug med 3500 Dx og 3500xl Dx genetiske analysatorer og er ikke valideret til brug med andre systemer eller applikationer.
3500 Dx og 3500xl Dx genetiske analysatorer skal bruges af uddannede operatører til analyse af humant DNA til påvisning af fluorescensmærkede DNA-nukleotider ved kapillærelektroforese. Se det relevante Applied Biosystems Dx genetisk analysator brugervejledning for yderligere detaljer.
Bemærk: Forbrugsstofferne er kun til distribution og brug i specifikke europæiske lande. Ikke til brug i USA .
  • Disse indvendigt ubelagte 36 cm kapillærer leveres i formonterede sæt samlinger af 24 kapillærer pr. array, med en indbygget ramme for nem installation.
  • Radio frequency identification (RFID) tag er indbygget i rammen til sporing af kritisk kørselsinformation, som derefter rapporteres på softwarens dashboard. Arrays kan bruges til 160 injektioner.
  • Dette produkt er beregnet til in vitro diagnostisk brug på Applied Biosystems 3500 Dx Series Genetic Analyzers og er ikke valideret til brug med andre systemer eller applikationer.
  • 3500 Dx Series Genetic Analyzer skal bruges af uddannede operatører til analyse af humant DNA eller RNA til påvisning af genetiske ændringer, der kan føre til sygdomstilstedeværelse eller modtagelighed.
  • Off-label anvendelser såsom fragmentanalyse er kun til forskningsbrug.
  • 3500 Dx-seriens systemer og forbrugsstoffer er kun til distribution og brug i specifikke europæiske lande. Ikke til brug i USA .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Udgangsmateriale DNA, RNA
Kapillær længde 36 cm
Indhold og opbevaring Ambient, 1 array med 24 kapillærer
Til brug med (udstyr) 3500xL Dx genetisk analysator
Mængde 1 Array
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Kun til in vitro diagnostisk brug