Få mere at vide
Applied Biosystems™ Sekvenseringsstandard, BigDye™ Terminator v1.1 Dx
Shop alle Applied Biosystems produkterBeskrivelse
Indeholder
Dette sæt indeholder fire DNA-rør med en kendt 1200 basepar-sekvens, der er fremstillet med BigDye® Terminator v1.1. Hvert rør kan udføre en spektral kalibrering/ydelseskontrol og/eller en kontrolsekvenskørsel på Applied Biosystems™ Dx Series genetiske analyser
Sekvenseringsstandard, BigDye Terminator v1.1 Dx, består af fire rør, som hver indeholder DNA af en kendt 1.200 basepar sekvens fremstillet med BigDye Terminator v1.1. Tilstrækkeligt DNA er inkluderet til at udføre én spektral kalibrering/ydelseskontrol og/eller én kontrolsekventeringskørsel på en Applied Biosystems Dx genetisk analysator. DNA-præparatet er blevet lyofiliseret for at maksimere stabiliteten.
Note: Applied Biosystems Dx genetiske analysatorer og forbrugsstoffer er kun til distribution og brug i specifikke europæiske lande. Ikke til brug i USA .
Ordreinfo
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Dette sæt indeholder fire DNA-rør af en kendt 1200 basepar-sekvens, der er fremstillet med BigDye™ Terminator v1.1. Hvert rør kan udføre en spektral kalibrering/ydelseskontrol og/eller en kontrolsekvenskørsel på Applied Biosystems 3500 Dx Series genetiske analysatorer. Opbevar kit ved -15 til -25 °C. |
| Til brug med (udstyr) | 3500xL Dx genetisk analysator, 3500 Dx genetisk analysator, 3500xL genetisk analysator, 3500 genetisk analysator |
| Til brug med (applikation) | Sequencing |
| Etiket eller farvestof | ROX, TAMRA™ , Rhodamine 110, Rhodamine 6G |
| Produktlinje | BigDye™ Terminator |
| Produkttype | Sekvenseringsstandard |
| Mængde | 4 rør |
Kun til in vitro diagnostisk brug