Beskrivelse
Disse indvendigt ubelagte 36 cm kapillærer leveres i samlinger af 8 kapillærer pr. array med en indbygget ramme for nem installation. Et RFID-mærke (radio-frequency identification) er indbygget i rammen til sporing af kritisk kørselsinformation, som derefter rapporteres på software-dashboardet. Arrayet kan bruges til 160 injektioner.
Dette produkt er beregnet til in vitro diagnostisk brug på 3500 Dx og 3500xl Dx genetiske analysatorer og er ikke valideret til brug med andre systemer eller applikationer.
3500 Dx og 3500xl Dx genetiske analysatorer skal bruges af uddannede operatører til analyse af humant DNA til påvisning af fluorescensmærkede DNA-nukleotider ved kapillærelektroforese. Se det relevante Applied Biosystems Dx genetisk analysator brugervejledning for yderligere detaljer.
Bemærk: 3500 Dx og 3500xl Dx genetiske analysatorer og forbrugsstoffer er kun til distribution og brug i specifikke europæiske lande. Ikke til brug i USA .
- Disse indvendigt ubelagte 36 cm kapillærer leveres i forudsamlede samlinger med 8 kapillærer pr. array med en indbygget ramme for nem installation.
- Et radiofrekvensidentifikationsmærke (RFID) er indbygget i rammen til at spore kritisk kørselsinformation, som derefter rapporteres på softwaredashboardet. Arrays kan bruges til 160 injektioner.
- Dette produkt er beregnet til in-vitro diagnostisk anvendelse på Applied Biosystems 3500 Dx Series Genetic Analyzers og er ikke valideret til brug med andre systemer eller applikationer.
- 3500 Dx Series Genetic Analyzer skal bruges af trænede operatører til analyse af menneskeligt DNA eller RNA til påvisning af genetiske ændringer, der kan føre til sygdomstilstedeværelse eller modtagelighed.
- Off-label anvendelser som fragmentanalyse er kun til forskningsbrug.
- Se Applied Biosystems 3500 Dx/3500xL Dx Genetic Analyzer User Guide for yderligere detaljer.
- 3500 Dx-seriens systemer og forbrugsvarer er kun til distribution og brug i specifikke europæiske lande. Ikke til brug i .USA
Tekniske data
Tekniske data
| Udgangsmateriale | DNA, RNA |
| Kapillær længde | 36 cm |
| Indhold og opbevaring | Ambient, 1 array med 8 kapillærer |
| Til brug med (udstyr) | 3500 Dx genetisk analysator |
| Mængde | 1 Array |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
Kun til in vitro diagnostisk brug