Få mere at vide
Applied Biosystems™ Sekvenseringsstandard, BigDye™ Terminator v3.1 Dx
Shop alle Applied Biosystems produkterDescription
Sekvenseringsstandard, BigDye™ Terminator v3.1 Dx, indeholder fire rør, som hver indeholder nok DNA af en kendt 1200 basepar sekvens fremstillet med BigDye™ Terminator v3.1 til at udføre en spektral kalibrering/ydelseskontrol og/eller en kontrolsekvenskørsel på Applied Biosystems Dx genetiske analysatorer.
DNA'et indeholdt i præparatet er blevet lyofiliseret for at maksimere stabiliteten. Note: Applied Biosystems Dx genetiske analysatorer og forbrugsstoffer er kun til distribution og brug i specifikke europæiske lande. Ikke til brug i USA .
- De BigDye™ Terminator sekventering standard kit indeholder fire rør, som hver indeholder nok DNA af en kendt 1200 basepar sekvens fremstillet med BigDye™ Terminator v3.1 til at udføre en spektral kalibrering/ydelseskontrol og/eller en kontrolsekvenskørsel på 3500 Dx Series Genetic Analyzere.
- DNA'et indeholdt i præparatet er blevet lyofiliseret for at maksimere stabiliteten.
- Bemærk: 3500 Dx-seriens systemer og forbrugsstoffer er kun til distribution og brug i specifikke europæiske lande. Ikke til brug i USA
Specifications
Specifications
| Mængde | 4 rør |
| Produktlinje | BigDye Terminator |
| Til brug med (udstyr) | 3500xL Dx Genetisk Analyzer, 3500 Dx Genetisk Analyzer |
| Produkttype | Sekvenseringsstandard |
| Forsendelsestilstand | Tøris |
| Indhold og opbevaring | Opbevares i fryseren (-5 °C til -30 °C). |
Kun til in vitro diagnostisk brug