Få mere at vide
Applied Biosystems™ Sekvenseringsstandard, BigDye™ Terminator v1.1, til 3500/SeqStudio™ Flex
Artikelnummer. 12010860 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
4 rør
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12010860 4 rør Hver
1 options
Artikelnummer. 12010860 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4404314
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Sættet indeholder fire DNA-rør med en kendt sekvens på 1200 basepar fremstillet med BigDye® Terminator v1.1. Hvert rør kan udføre en spektral kalibrering/ydelseskontrol og/eller en kontrolsekvenskørsel på Applied Biosystems 3500 og SeqStudio Flex serie genetiske analysatorer.
DNA'et i præparatet er blevet lyofiliseret for at maksimere stabiliteten. De to hydrolytiske enzymer, der anvendes i dette kit, alkalisk phosphatase fra rejer og exonuklease I, fjerner effektivt overskydende dNTP'er og primere.
De BigDye Terminator v1.1 sekventeringsstandardkit indeholder fire rør, som hver indeholder nok DNA af en kendt 1200 basepar sekvens fremstillet med BigDye Terminator v1.1 til at udføre ⁄en spektral kalibreringsydelseskontrol og/eller en kontrolsekvenskørsel på Applied Biosystems 3500 og SeqStudio Flex serie genetiske analysatorer. DNA'et indeholdt i præparatet er blevet lyofiliseret for at maksimere stabiliteten.
Ordreinfo
4 rør
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Dette sæt indeholder fire DNA-rør af en kendt 1200 basepar-sekvens, der er fremstillet med BigDye Terminator v1.1. Hvert rør kan udføre én ⁄spektral kalibreringsydelseskontrol ⁄og eller én kontrolsekventeringskørsel Applied Biosystems 3500 eller SeqStudio Flex serie genetiske analysatorer.
Opbevar kit ved -15 til -25 °C.
Prøvetype DNA
Til brug med (udstyr) 3500 Series genetiske analysatorer, SeqStudio Flex-serien genetiske analyser
Til brug med (applikation) Sequencing
Etiket eller farvestof ROX, TAMRA™ , Rhodamine 110, Rhodamine 6G
Produktlinje BigDye Terminator, BigDye
Produkttype Sekvenseringsstandarder
Mængde 4 rør
Forsendelsestilstand Tøris