Få mere at vide
Brannan™ ECO-therm Lab termometer
Artikelnummer. 15482685
Skift visning
Temperaturområde (metrisk):
-10 °C til +110 °C
-10 °C til +150 °C
-35 °C til +50 °C
Fordybelsestype:
Delvis fordybelse
Total fordybelse
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperaturområde (metrisk) Fordybelsestype unitSize
15482685 -35 °C til +50 °C Total fordybelse Pakke med 10
15472685 -10 °C til +150 °C Delvis fordybelse Pakke med 10
15462685 -10 °C til +110 °C Delvis fordybelse Pakke med 10
15442685 -35 °C til +50 °C Delvis fordybelse Pakke med 10
15412695 -10 °C til +150 °C Total fordybelse Pakke med 10
15402695 -10 °C til +110 °C Total fordybelse Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15482685 Leverandør Brannan™ Leverandørnr. 46/700/1
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Green spirit termometre fyldt med ikke-giftig ekspansionsvæske.
  • Kvalitet og opløsning gør disse ideelle erstatninger for generelle kviksølvtermometre
  • Hvert termometer er udstyret med Brannan ikke rulle endekappe
  • Hætten har en integreret ring, så termometeret kan hænges op og leveres i beskyttende PVC-emballage
Tekniske data
Fordybelsestype Total fordybelse
Længde (metrisk) 305 mm
Materiale Glas
Termometer Fyld Grøn Ånd
Produkttype Laboratorie nedsænkningstermometer
Maks. Temperatur (metrisk) 50 °C
Min. Temperatur (metrisk) -35 °C
Temperaturområde (metrisk) -35 °C til +50 °C
Nøjagtighed ±1,5 °C
Underafdeling 1 °C