Få mere at vide
Brannan™ ECO-therm Lab termometer
Temperaturområde (metrisk):
-10 °C til +110 °C
-10 °C til +150 °C
-35 °C til +50 °C
Fordybelsestype:
Delvis fordybelse
Total fordybelse
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Tekniske data
Tekniske data
| Fordybelsestype | Total fordybelse |
| Længde (metrisk) | 305 mm |
| Materiale | Glas |
| Termometer Fyld | Grøn Ånd |
| Produkttype | Laboratorie nedsænkningstermometer |
| Maks. Temperatur (metrisk) | 150 °C |
| Min. Temperatur (metrisk) | -10 °C |
| Temperaturområde (metrisk) | -10 °C til +150 °C |
| Nøjagtighed | ±1,5 °C |
| Underafdeling | 1 °C |